Documentos clave
SYNA902440
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A902440, Glass Distillation Adapter Claisen Thermometer
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 133,00
US$ 133,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 133,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 133,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware A902440
General description
With threaded thermometer port, supplied complete with Nylon cap and Viton® O-ring to accommodate 6-7.5 mm O.D. thermometer.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)