Documentos clave
SYNC362625
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 254 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 238,00
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 238,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C362625
D.I.
20.0 mm
Longitud
254 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)