Documentos clave
SYNA381922
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A381922, adapter, vacuum adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A381922
Categorías relacionadas
Descripción general
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)