Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 223,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
bottom joint: ST/NS24/40, joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C212440
General description
With a joint at 15º angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40 | description top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50 | description bottom joint: ST/NS 24/40 | description joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C212440 | manufacturer/tradename Synthware C214550 | manufacturer/tradename C232440 | manufacturer/tradename Synthware C243445 |
| joint bottom joint: ST/NS24/40 | joint bottom joint: ST/NS45/50, joint: ST/NS top24/40 | joint bottom joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS34/45 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Friedrichs condenser
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?