Documentos clave
SYNC179110
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
Sinónimos:
Synthware C179110, jacketed glass distilling column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,30
US$ 88,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 88,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C179110
funda P
110 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)