Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C574200
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C574200
jacket H
200 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ water jacketed distillation column with removable hose connections
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?