Merck
773352
Sigma-Aldrich
Cobalt iron oxide
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 259,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CoFe2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
30 nm (TEM)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Clave InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cobalt Iron Oxide is an important nanoscale magnetic material with applications in molecular imaging† and drug delivery[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Friedrich Waag et al.
Scientific reports, 7(1), 13161-13161 (2017-10-17)
Highly active, structurally disordered CoFe
Multifunctional nanoparticles possessing a "magnetic motor effect" for drug or gene delivery.
Tae-Jong Yoon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1068-1071 (2005-01-07)
Maqusood Ahamed et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 665-673 (2016-11-05)
Cobalt iron oxide (CoFe
Jae-Hyun Lee et al.
Nature medicine, 13(1), 95-99 (2006-12-26)
Successful development of ultra-sensitive molecular imaging nanoprobes for the detection of targeted biological objects is a challenging task. Although magnetic nanoprobes have the potential to perform such a role, the results from probes that are currently available have been far
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.