Documentos clave
SYNC151110
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
Sinónimos:
Synthware C151110, glass West condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 170,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C151110
funda L
110 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)