SYNC251120
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Sinónimos:
Synthware C251120, Bulb condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C251120
manguera tamaño
8 mm
funda L
120 mm
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)