Documentos clave
SYNC101420
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
Sinónimos:
Synthware C101420, distilling column, fractional column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 83,50
US$ 83,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 83,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 83,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C101420
Longitud
120 mm
Descripción general
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)