Documentos clave
SYNC101075
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 75 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 163,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C101075
Longitud
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)