Documentos clave
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware B262910
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 211,00
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 211,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Junta
top joint: ST/NS29/42
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B262910
manguera tamaño
10 mm
Descripción general
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)