Documentos clave
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 309,00
US$ 309,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 309,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 309,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
capacidad
25 mL , per chamber
Categorías relacionadas
Descripción general
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)