Documentos clave
SYNA831420
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A831420, glass inlet adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,50
US$ 86,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 86,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A831420
Descripción general
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)