Documentos clave
SYNA831922
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A831922, glass inlet adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,70
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A831922
Descripción general
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)