Documentos clave
SYNA464250
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A464250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 182,00
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 182,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A464250
capacidad
250 mL
Descripción general
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)