Documentos clave
SYNA282424
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A282424, rotary evaporator bump trap, bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 259,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A282424
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)