Documentos clave
SLW718342
Pyrex® Pestle
rough finish, L 110 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718342
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 31,10
US$ 31,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 31,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 31,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
718342
SciLabware
Longitud
110 mm
Descripción general
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Available in a rough or glazed finish
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • For use with PYREX® Mortars
  • Pestles and mortars should be ordered separately.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)