SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3215/12P
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
joint stopper29/32
Características
graduations 2.0 mL
detachable foot
fabricante / nombre comercial
3215/12P
SciLabware
Altura
320 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
- Complies with ISO 4788
- Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
- Replacement parts available separately
- Graduations in white enamel
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)