CLS3022100
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
Seleccione un Tamaño
US$ 129,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 129,00
Productos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-100
tol. measuring range
0.6 mL
volumen
100 mL
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)