Documentos clave
SLW1594/04D
Replacement cover for Pyrex® Vacuum desiccator
for 200 mm plate size desiccator, joint: 24/29
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1594/04D
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 460,00
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint flange24/29
joint: 24/29
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
1594/04D
SciLabware
brida tamaño
220 mm
Descripción general
Glass vacuum desiccator - spare/replacement cover
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)