Documentos clave
SLW1526/18D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 10000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1526/18D
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 508,00
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (59)
Características
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1526/18D
botella diám. × Al
227 mm × 398 mm
capacidad
10000 mL
cuello D.I.
59 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)