Documentos clave
SLW1521/22D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 20000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1521/22D
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.230,00
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
joint ST/NS neck60/46
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1521/22D
botella diám. × Al
288 mm × 508 mm , With stopper
capacidad
20000 mL
cuello D.I.
60 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)