Documentos clave
SLW1170/12M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 3000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/12M
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 1.830,00
US$ 1.830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 1.830,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 1.830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck68 mm I.D.
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/12M
Altura
335 mm
cuerpo diám.
187 mm
capacidad
3000 mL
cuello D.I.
68 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)