P3B010A00
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
10kDa, A Screen, 88 cm2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 10 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
0.8 cm (0.33 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
filtración área
88 cm2
área de la membrana
88 cm2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.This P3B010A00 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 10 kDa NMWCO, a filtration area of 88 cm2, a Biomax® 10 membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Características y beneficios
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.