SLW1135/26D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1135/26D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1135/26D
Altura
229 mm
cuerpo D.E.
131 mm
matraz volumen de trabajo
1000 mL
cuello D.E.
38 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
- Ideal for use in preparation of cultures
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
- Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)