Documentos clave
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Sinónimos:
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 572,00
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 572,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
descripción
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 4105-2800
capacidad
2.8 L
matraz volumen de trabajo
2,800 mL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)