Merck
QBD11388
Sigma-Aldrich
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 1.490,00
100 MG
US$ 2.920,00
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 1.490,00
100 MG
US$ 2.920,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C201H390N5O86P
Peso molecular:
4284.20
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Mal-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a maleimide which can react with a free thiol.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)