Merck
QBD10119
Sigma-Aldrich
Acid-dPEG®9-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 427,00
1000 MG
US$ 2.520,00
US$ 427,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 427,00
1000 MG
US$ 2.520,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H45NO15
Peso molecular:
611.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 427,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
NHS ester
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H45NO15/c28-23-1-2-24(29)27(23)42-26(32)4-6-34-8-10-36-12-14-38-16-18-40-20-22-41-21-19-39-17-15-37-13-11-35-9-7-33-5-3-25(30)31/h1-22H2,(H,30,31)
Clave InChI
BJOKQEMLFQBOQZ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Acid-dPEG®9-NHS ester is a unique heterobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. Because the single molecular weight dPEG® spacers contain an N-hydroxysuccinimide ester only on one end of the spacer, greater control of the conjugation reaction can be maintained. The free acid end of the spacer can be left unreacted to modify the surface properties of the molecule to which it is conjugated, or the free acid end can be activated and conjugated to a different group at a later time. The dPEG® spacers provide precise spacing/distance control, and the dPEG® itself provides the well-known benefits of increased water solubility; decreased immunogenicity; protection from proteolysis; increased hydrodynamic volume; and increased serum half-life.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)