Merck
QBD11305
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 897,00
1000 MG
US$ 3.070,00
US$ 897,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 897,00
1000 MG
US$ 3.070,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C102H204N2O51
Peso molecular:
2274.69
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
US$ 897,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
Clave InChI
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Amino-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-acid can be used to introduce a hydrophilic dPEG through reaction with either the amine or the carboxyl.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)