QBD10931
m-dPEG®36-MAL
>95% (HPLC)
Sinónimos:
mPEG36-MAL, mPEG-maleimide, mPEG1500-maleimide, mPEG36-maleimide
Seleccione un Tamaño
US$ 343,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 343,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H154N2O39/c1-86-8-9-88-12-13-90-16-17-92-20-21-94-24-25-96-28-29-98-32-33-100-36-37-102-40-41-104-44-45-106-48-49-108-52-53-110-56-57-112-60-61-114-64-65-116-68-69-118-72-73-120-76-77-121-75-74-119-71-70-117-67-66-115-63-62-113-59-58-111-55-54-109-5
Clave InChI
LVODUJCWJYAVKH-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)