Merck
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
Sinónimos:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 792,00
US$ 792,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 792,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 792,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descripción general
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)