Merck
QBD10745
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-MAL
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 404,00
US$ 404,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 404,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
358.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 404,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C=CC(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)=O
Clave InChI
DOHTYEHHGXSUJO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The m-dPEG®4-MAL provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-MAL reacts with free sulfhydryls in a rapid, highly specific reaction in aqueous media at pH 6.5-7.5.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)