Merck
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 538,00
500 MG
US$ 4.290,00
US$ 538,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 538,00
500 MG
US$ 4.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C76H122N4O29
Peso molecular:
1555.79
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 538,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Clave InChI
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)