Merck
QBD10593
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-MAL
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 461,00
500 MG
US$ 4.000,00
US$ 461,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 461,00
500 MG
US$ 4.000,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H74N4O17
Peso molecular:
1027.16
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 461,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C52H74N4O17/c57-48(14-18-55-50(59)11-12-51(55)60)54-17-20-63-22-24-65-26-28-67-30-32-69-34-36-71-38-40-73-42-41-72-39-37-70-35-33-68-31-29-66-27-25-64-23-21-62-19-15-49(58)53-16-13-52(61)56-43-46-7-2-1-5-44(46)9-10-45-6-3-4-8-47(45)56/h1-8,11-12H,13-43
Clave InChI
RSPJSRPEBGDVOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
DBCO-dPEG®12-MAL is a versatile heterobifunctional cross-linking reagent used in strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC) reaction. This approach is also known as copper-free click chemistry. The presence of maleimidopropyl (MAL) functional group in the reagent forms a thiol-ether linkage with sulfhydryl groups.
Características y beneficios
DBCO-dPEG®12-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)