773263
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide
97%
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrole-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)maleimide, N-(Ethanol)maleimide, HEMI
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
66-67 °C (lit.)
67-74 °C
grupo funcional
hydroxyl
maleimide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1CCO)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h1-2,8H,3-4H2
Clave InChI
AXTADRUCVAUCRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the synthesis of (EFA)-based multifunctional oligoester resins with maleimides as end groups by reacting with 9,10-epoxy-18-hydroxyoctadecanoic acid (EFA) and dimethyl adipate catalyzed by Candida antarctica lipase B (CalB).[1]
- As an initiator in ring-opening polymerization of δ-valerolactone catalyzed by trifluoromethanesulfonimide.[2]
- In one-pot synthesis of bio-based polyurethane-imides by reacting with castor oil, eleostearic acid diethanol amide and isophorone diisocyanate.[3]
propane (BMEP)], a protein cross-linking reagent with potential application in constructing immunotoxins.[4] It may also be used in preparing thermoresponsive self-healing polyurethanes with the shape-memory property.[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)