Merck
QBD10505
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®12-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 418,00
1000 MG
US$ 1.410,00
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 418,00
1000 MG
US$ 1.410,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H56N4O16
Peso molecular:
740.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
Clave InChI
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The azido-dPEG®12-NHS ester contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (47.2 Å) and NHS ester group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester readily reacts with amines in aqueous solution or organic solvent. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)