Merck
QBD10195
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-MAL
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 476,00
US$ 476,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 476,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H71N5O16S
Peso molecular:
922.09
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 476,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
Clave InChI
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Biotin-dPEG®11-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (50.5 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)