Merck
QBD10822
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 649,00
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 649,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H78N4O14S3
Número de CAS:
Peso molecular:
959.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
InChI
1S/C42H78N4O14S3/c47-39(7-3-1-5-36-9-34-62-63-36)43-10-12-50-14-16-52-18-20-54-22-24-56-26-28-58-30-32-60-33-31-59-29-27-57-25-23-55-21-19-53-17-15-51-13-11-44-40(48)8-4-2-6-38-41-37(35-61-38)45-42(49)46-41/h36-38,41H,1-35H2,(H,43,47)(H,44,48)(H2,45,46,49
Clave InChI
LHDRNWLHXCGFBV-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Biotin-dPEG®11-lipoamide is designed to provide biotinylation of metallic (e.g., gold) surfaces for use in diverse life science and nanotechnology applications. The single molecular weight dPEG® spacer is 52.9 Å long. It is hydrophilic and non-immunogenic. The lipoic acid group forms two strong, stable dative bonds to metal surfaces per molecule.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)