NORS58008
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 800 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 383,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 383,00
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-800-8
Parámetros
800 MHz frequency
Longitud
8 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
inclinación
±0.0038 mm
concentricidad
±0.0025 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)