16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
residuo de ign.
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?