Merck
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
Sinónimos:
Pyrotartaric anhydride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 180,00
25 G
US$ 604,00
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 180,00
25 G
US$ 604,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1