259926
Itaconic anhydride
95%
Sinónimos:
2-Methylenesuccinic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES string
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
InChI key
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Categorías relacionadas
General description
application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.