D103705
Diglycolic anhydride
technical grade, 90%
Sinónimos:
1,4-Dioxane-2,6-dione
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
crystals
bp
240-241 °C (lit.)
mp
92-93 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1COCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
Clave InChI
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a building block to synthesize bio-based polyester and poly(ester amide)s with excellent thermal stability and good solubility in organic solvents.
- To functionalize polyethylene terephthalate(PET) nanofibers for rare earth elements recovery. The addition of DGA enhances metal adsorption due to its rapid binding kinetics and high selectivity for recovering rare earth elements ions from aqueous solutions.
- As a precursor to fabricate degradable polyester network coatings for medical devices to prevent biofouling of surfaces.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?