Saltar a
E45708
1-Ethylpiperidine
99%
Sinónimos:
N-Ethylpiperidine, NSC 2090
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 54,20
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 156,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15N
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-161-6
Beilstein/REAXYS Number:
102643
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
US$ 54,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of multiprotected kanosamine
Selective acylation in peptide synthesis[1]
Reagent for:
Stereoselective aldol condensation reactions for synthesis of β-lactam antibiotics
Diastereoselective synthesis of aldols
Crossed Claisen ester condensation
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)