M59807
4-Methyl-3-nitroaniline
97%
Sinónimos:
3-Nitro-4-methylaniline, 3-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-2-nitro-toluene
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?