Merck
M59602
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitroaniline
98%
Sinónimos:
2-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrotoluene
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 74,40
US$ 74,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 74,40
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
879506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
115-116 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Clave InChI
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)