M52950
Methyl isonicotinate
98%
Seleccione un Tamaño
US$ 109,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 109,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
mp
8-8.5 °C (lit.)
densidad
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- The preparation of various photosensitizers for applications in dye-sensitized solar cells (DSSCs).[1][2]
- Synthesizing luminophore for luminescent metal-organic framework (MOF).[3]
- Nonaqueous redox flow batteries as pyridine-based anolyte material that undergoes two reversible reductions in solutions with Li-ion electrolytes.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?