Merck
M51601
Sigma-Aldrich
2-Methylindoline
98%
Sinónimos:
α-Methyldihydroindole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clave InChI
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of NOD1-induced nuclear factor-κB activation
  • Red fluorescent dyes for organic light-emitting diodes
  • Norepinephrine reuptake inhibitors
  • MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Protease-activated receptor-1 antagonists
  • Diuretic agent indapamide
  • Dopamine D2/D4 receptor antagonists
  • Antitumor agents
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)