Merck
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
97%
Sinónimos:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-ethanone, 3,5-Dichloro-4-aminoacetophenone
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 353,00
US$ 353,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 353,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 353,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)